Wichtige Dokumente
493279
Poly(ethylen-13C2)
99 atom % 13C
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
130-145 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2 (per repeating unit)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[X][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][X]
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?