Wichtige Dokumente
616834
Poly-(styrol-d8)
98 atom % D
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[-CD(C6D5)CD2-]n
UNSPSC-Code:
12162002
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
Massenverschiebung
M+8 (per repeating unit)
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)