Wichtige Dokumente
B56420
2-Bromanilin
98%
Synonym(e):
2-Amino-1-bromobenzene, 2-Aminobromobenzene, 2-Bromobenzenamine, 2-Bromophenylamine, o-Aminobromobenzene, o-Bromoaniline
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
229 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-28 °C (lit.)
Dichte
1.52 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
InChIKey
AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?