Wichtige Dokumente
100900
4-Bromanilin
97%
Synonym(e):
1-Amino-4-bromobenzene, p-Bromoaniline
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
56-62 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChIKey
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Sharpless asymmetric ligands for dihydroxylation of alkenes.
- Chemical intermediates such as 4-bromophenyl azide , 4-bromonitrosobenzene , N-(4-bromophenyl)-4-methylbenzenesulfonamide , and ethyl 4-(4-(4-methylphenylsulfonamido)phenyl)butanoate.
It is also used in the surface functionalization of carbon nanotubes via preparation of 4-bromo benzenediazonium derivatives.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CDS004694-100MG | 4061828914555 |
100900-5G | 4061838664624 |
100900-100G | 4061835369904 |
100900-500G | 4061835369911 |