Merck
94660
Sigma-Aldrich
L-Valin-tert.-butylester -hydrochlorid
≥99.0%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.71
Beilstein:
3693622
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0%
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]20/D +4.4±1°, c = 2% in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H19NO2.ClH/c1-6(2)7(10)8(11)12-9(3,4)5;/h6-7H,10H2,1-5H3;1H/t7-;/m0./s1
InChIKey
AUIVQIHTTVPKFS-FJXQXJEOSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2