900192
Hydroxylapatit
aqueous paste, <50 nm, 5 wt. %
Synonym(e):
Apatite hydroxide, Hydroxylapatite
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Beschreibung
Total Heavy Metals: ≤20 ppm
Form
paste
Konzentration
5 wt. %
Oberflächenbereich
≥80 m2/g
Partikelgröße
<50 nm
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900192-50G | 4061833221785 |