Wichtige Dokumente
773239
1,4-Phenylene dimethacrylate
>99.0%, contains ≤1,000 ppm MeHQ as inhibitor
Synonym(e):
(1,4-phenylene) ester, 1,4-Phenylene bismethacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99.0%
Form
solid
Enthält
≤1,000 ppm MeHQ as inhibitor
mp (Schmelzpunkt)
89-91 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(OC(=O)C(C)=C)cc1
InChI
1S/C14H14O4/c1-9(2)13(15)17-11-5-7-12(8-6-11)18-14(16)10(3)4/h5-8H,1,3H2,2,4H3
InChIKey
MDMKOESKPAVFJF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)