Wichtige Dokumente
82820
3-Pyridinsulfonsäure
≥98.0% (T)
Synonym(e):
P3SA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (T)
Form
powder
Verunreinigungen
≤2% water
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
OS(=O)(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
InChIKey
DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?