Merck
566802
Sigma-Aldrich
Toluol-4-sulfonsäuredibenzyl-α-ylidenhydrazon
97%
Synonym(e):
p-Toluolsulfonsäure-(1,2-diphenylethyliden)-hydrazid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
139-143 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydrazide
phenyl
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C(/Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20N2O2S/c1-17-12-14-20(15-13-17)26(24,25)23-22-21(19-10-6-3-7-11-19)16-18-8-4-2-5-9-18/h2-15,23H,16H2,1H3/b22-21+
InChIKey
INMYHVHTZKDKDK-QURGRASLSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)