Wichtige Dokumente
791695
DL-Dopa-(phenyl-d3)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C1=C([2H])C(O)=C(O)C([2H])=C1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/i1D,2D,4D
InChIKey
WTDRDQBEARUVNC-KYKRLZBASA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)