Merck
655651
Sigma-Aldrich
Dopamin-1,1,2,2-d4 -hydrochlorid
98 atom % D
Synonym(e):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-ethyl-1,1,2,2-d4-amin -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
C8D4H7O2N.HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
248-250 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2,4D2;
InChIKey
CTENFNNZBMHDDG-URZLSVTISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Silvia Giatti et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(8), 4553-4566 (2021-04-13)
Finasteride, a 5-alpha reductase (5α-R) inhibitor, is a widely used drug for treating androgen-dependent conditions. However, its use is associated with sexual, psychological, and physical complaints, suggesting that other mechanisms, in addition to 5α-R inhibition, may be involved. Here, a
Kate Thomson et al.
Experimental eye research, 200, 108233-108233 (2020-09-14)
Animal models have demonstrated a link between dysregulation of the retinal dopamine system and the development of experimental myopia (short-sightedness). However, pharmacological investigations of dopamine in animal models rely heavily on intravitreal or systemic administration, which have several limitations for