Merck
772941
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(oleate-1,2,3,7,8-13C5)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Synonym(e):
13C labeled glycerol trioleate, 13C labeled glyceryl trioleate, 13C labeled triolein, Glycerol tri(olein-1,2,3,7,8-13C5), Oleic acid triglyceride-(oleate-1,2,3,7,8-13C5), Oleic triglyceride-(oleate-1,2,3,7,8-13C5), Triolein-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C15C42H104O6
Molekulargewicht:
900.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥97% (CP)
Form
liquid
bp
235-240 °C (lit.)
Dichte
0.925 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+15
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCCCC)OC(CO[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i31+1,32+1,33+1,34+1,35+1,36+1,46+1,47+1,48+1,49+1,50+1,51+1,55+1,56+1,57+1
InChIKey
PHYFQTYBJUILEZ-LKQWDFLESA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
626.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
330.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)