Merck
776246
Sigma-Aldrich
SPhos Pd G3
97%
Synonym(e):
(2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxybiphenyl) [2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II)-methansulfonat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C39H48NO5PPdS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
780.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Leistungsmerkmale
generation 3
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
197-214 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.COc3cccc(OC)c3-c4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C26H35O2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChIKey
SCWODMZBSVVMRH-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
SPhos Pd G3 ist ein Buchwald-Präkatalysator der dritten Generation (G3), der bei Kreuzkupplungsreaktionen zur Bildung von C–C-, C–N-, C–O-, C–F-, C–CF3- und C–S-Bindungen verwendet werden kann. Es ist luft-, feuchtigkeits- und wärmebeständig und in einem weiten Bereich gängiger organischer Lösungsmittel löslich. Zu den einzigartigen Merkmalen gehören unter anderem geringere Katalysatorladungen, kürzere Reaktionszeit, effiziente Bildung der katalytisch aktiven Spezies und genaue Kontrolle des Verhältnisses vom Liganden zu Palladium.
Anwendung
Pd-Katalysator für die Kreuzkupplung
SPhos Pd G3 kann als Präkatalysator in der Suzuki-Miyaura-Katalysatortransfer-Polymerisation (SCTP) eines breiten Spektrums von Monomeren, einschließlich elektronenreiche zu elektronenarme (Hetero-)Arene, eingesetzt werden. Es wird auch als Katalysator für die Bildung einer Csp3-Csp2-Bindung zwischen sterisch gehindertem Borhemiester und Chinondiazid, dem wesentlichen Zwischenschritt der enantioselektiven Synthese von Azameron, eingesetzt.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.