Wichtige Dokumente
739995
3-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Synonym(e):
2-(3-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.06
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.502
Dichte
1.028 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H19BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)10-7-6-8-11(9-10)15-5/h6-9H,1-5H3
InChIKey
DMKREZLZDOSDQU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?