Wichtige Dokumente
441686
3-Methoxyphenylborsäure
Synonym(e):
3-Methoxy-benzolboronsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
160-163 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
InChIKey
NLLGFYPSWCMUIV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?