Merck
717061
Sigma-Aldrich
4,4-Difluor-L-Prolinamid -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
(S)-4,4-Difluorpyrrolidin-2-carboxamid -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9ClF2N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D −23±5°, c = 0.5 in H2O
Funktionelle Gruppe
amide
fluoro
SMILES String
Cl.NC(=O)[C@@H]1CC(F)(F)CN1
InChI
1S/C5H8F2N2O.ClH/c6-5(7)1-3(4(8)10)9-2-5;/h3,9H,1-2H2,(H2,8,10);1H/t3-;/m0./s1
InChIKey
RRQDQYAEZGKHOB-DFWYDOINSA-N
Anwendung
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride can be used as a building block in the synthesis of cyanopyrrolidine based DPP-IV inhibitors.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and structure-activity relationships of potent 3-or 4-substituted-2-cyanopyrrolidine dipeptidyl peptidase IV inhibitors
Fukushima H, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 12(23), 6053-6061 (2004)