Merck
709824
Sigma-Aldrich
2-Brom-6-Fluorbenzaldehyd
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4BrFO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
43-47 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1cccc(Br)c1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChIKey
PJNILWKRAKKEQM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)