Wichtige Dokumente
692921
Bis-[di-(tert.-butyl)-(4-trifluormethylphenyl)-phosphin]-palladium(II)-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (D)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(c1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/2C15H22F3P.2ClH.Pd/c2*1-13(2,3)19(14(4,5)6)12-9-7-11(8-10-12)15(16,17)18;;;/h2*7-10H,1-6H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
ATVRGWRBZLLSJD-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)