Wichtige Dokumente
692476
(R)-DM-SEGPHOS®
Synonym(e):
(R)-(+)-5,5′−Βis-[di-(3,5-xylyl)-phosphino]-4,4′-bi-1,3-benzodioxol, [(4R)-(4,4′-bi-1,3-benzodioxol)-5,5′-diyl]-bis-[bis-(3,5-dimethylphenyl)-phosphin]
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Optische Aktivität
[α]20/D +60, c = 0.1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
256-261 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3ccc4OCOc4c3-c5c6OCOc6ccc5P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8
InChI
1S/C46H44O4P2/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38/h9-24H,25-26H2,1-8H3
InChIKey
XJJVPYMFHXMROQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago