Merck
674192
Sigma-Aldrich
Trioxo(triphenylsilyloxy)rhenium(VII)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15O4ReSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
509.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
108-110 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=[Re](=O)(=O)O[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OSi.3O.Re/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;/h1-15H;;;;/q-1;;;;+1
InChIKey
JFZHOPFMMQQPJF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Catalyst for:
  • Cycloisomerization reactions
  • Prins dimerization
  • Prins cyclization reactions
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable