Wichtige Dokumente
309184
Rhenium(III)-chlorid
Synonym(e):
Rhenium trichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: rhenium
Konzentration
61.4-65.9% Re (With Tetraphenylarsonium Chloride, gravimetric)
mp (Schmelzpunkt)
500 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES String
Cl[Re](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Re/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
LOIHSHVELSAXQN-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
309184-5G | 4061833321393 |
309184-1G | 4061826675397 |
309184-250MG |