Merck
655139
Sigma-Aldrich
Isovaleraldehyd-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
3-Methylbutanal-1-13C
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH213CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
bp
90 °C (lit.)
Dichte
0.803 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)C[13CH]=O
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3/i4+1
InChIKey
YGHRJJRRZDOVPD-AZXPZELESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
23.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)