Merck
593125
Sigma-Aldrich
Natriumacetat-2-13C, d3
99 atom % 13C, 50-60 atom % D
Synonym(e):
Ethansäure-2-13C,2,2,2-d3 Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
13CD3CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
50-60 atom % D
Form
solid
Mol-Gew.
84.53 by atom % calculation (at 50 atom % D)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)O[Na]
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3;
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-SPZGMPHYSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)