Wichtige Dokumente
299111
Natriumacetat-13C2, d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethan-13C2,2,2,2-d3 -säure Natriumsalz
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
13CD313CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3,2+1;
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-SZRYOQPCSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>482.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 250.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com