Wichtige Dokumente
493007
Methan-13C, d4
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
0.55 (vs air)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % D
bp
−161 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−183 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1D4
InChIKey
VNWKTOKETHGBQD-PPVWBSHVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Empfohlene Produkte
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-306.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-188 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)