Wichtige Dokumente
571350
1-Phenylvinylborsäure
95%
Synonym(e):
α-Phenyl-vinylboronsäure
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C=CH2B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
125 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10-11H,1H2
InChIKey
YJCPVMYUISTDKG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant involved in:
- Halogenation of alkynes for preparation of enol esters
- Liebeskind-Srogl cross-coupling
- Homocoupling of arylboronic acids for synthesis of biaryls
- Iterative cross-coupling of boronate building blocks
- Enantioselective hydrogenation of hydroxyphenyl styrenes
- Samarium diiodide-mediated cyclization for synthesis of substituted benzannulated cyclooctanol derivatives
- Suzuki-Miyaura cross-coupling for synthesis of C-6-substituted uridine phosphonates
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?