Merck
529141
Sigma-Aldrich
4-(Trifluormethylthio)benzaldehyd
90%
About This Item
Lineare Formel:
F3CSC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
90%
Verunreinigungen
~1% 4-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
~5% 4-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
Brechungsindex
n20/D 1.511 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-31 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
thioether
SMILES String
FC(F)(F)Sc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C8H5F3OS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-5H
InChIKey
OPAXHVNZGUGCKW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Enthalpy of vaporization of 4-(trifluoromethylthio)benzaldehyde at boiling point (492.15K) is 43.130kjoule/mol.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yaws CL
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)