Wichtige Dokumente
405329
Ytterbium(III)-trifluormethansulfonat Hydrat
Yb 25-28 % (approx.)
Synonym(e):
Trifluormethansulfonsäure Ytterbiumsalz, Ytterbium(III)-triflat
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Degree of hydration, 1-2
Yb, 25-28% (approx.)
Eignung der Reaktion
core: ytterbium
reagent type: catalyst
SMILES String
[H]O[H].FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Yb](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.H2O.Yb/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);1H2;/q;;;;+3/p-3
InChIKey
BUJKNFNMGRYZBV-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The Friedel–Crafts acylation is the reaction of an arene with acyl chlorides or anhydrides using a strong Lewis acid catalyst. This reaction proceeds via electrophilic aromatic substitution to form monoacylated products.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
405329-5G | 4061833322987 |
405329-25G | 4061833424803 |