400688
Natriumtellurit
−100 mesh, 99%
Synonym(e):
Disodium trioxotellurate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
Partikelgröße
−100 mesh
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChIKey
VOADVZVYWFSHSM-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?