Merck
243450
Sigma-Aldrich
Tellurdioxid
≥99%
Synonym(e):
Tellurium(IV) oxide
About This Item
Lineare Formel:
TeO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.60
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
733 °C (lit.)
Dichte
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Te]=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
InChIKey
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tellurdioxid, auch als Tellur(IV)-oxid bekannt, ist ein weißer, kristalliner Feststoff mit einem Schmelzpunkt von 1.130 °C und einem Siedepunkt von 1.850 °C. Tellurdioxid ist ein wichtiges Material für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich als Katalysator bei der Synthese von Kunststoffharzen und Pharmazeutika sowie als Komponente in tellurbasierten Legierungen. Tellurdioxid wird in der Regel bei hohen Temperaturen entweder durch Zersetzung von Tellur(IV)-chlorid oder Tellur(IV)-sulfat in Gegenwart von Sauerstoff erzeugt.
Anwendung
Tellurdioxid wird zur Herstellung von Tellurmetallen, Tellursäure und vielen Tellursalzen verwendet. Es kann auch für die Herstellung von Ag2Te-Nanopartikeln verwendet werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mao Shen et al.
Nanoscale research letters, 8(1), 253-253 (2013-05-31)
A facile one-step synthesis of CdTe quantum dots (QDs) in aqueous solution by atmospheric microwave reactor has been developed using 3-mercaptopropionic acid reduction of TeO2 directly. The obtained CdTe QDs were characterized by ultraviolet-visible spectroscopy, fluorescent spectroscopy, X-ray powder diffraction
Tingjun Wu et al.
Frontiers in chemistry, 8, 84-84 (2020-03-21)
A systematic electrochemical study was conducted to investigate the reduction of tellurium (Te) in alkaline solutions. The effect of various parameters, including tellurite ion concentration, applied potential, and pH was investigated by both linear sweep voltammograms (LSVs) and electrochemical quartz
Sankha Chattopadhyay et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 68(10), 1967-1969 (2010-05-18)
A simple and inexpensive ion-exchange chromatography method for the separation of medically useful no-carrier-added (nca) iodine radionuclides from bulk amounts of irradiated tellurium dioxide (TeO(2)) target was developed and tested using (131)I. The radiochemical separation was performed using a very
Garima Tripathi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 71(2), 486-489 (2008-03-14)
The energy transfer in Er3+: Sm3+ codoped binary TeO2-Li2O (TLO) glass has been studied using 532 nm laser radiation on the basis of fluorescence intensity and the lifetime measurements. It is observed that the trace of erbium ion can be
G Bilir et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 83(1), 314-321 (2011-09-20)
TeO(2)-CdF(2)-WO(3) glasses with various compositions and Er(3+) concentrations were prepared by conventional melting method. Their optical properties were studied by measuring the absorption, luminescence spectra and the decay patterns at room temperature. From the optical absorption spectra the Judd-Ofelt parameters