Wichtige Dokumente
362824
Acetyltrimethylsilan
97%
Synonym(e):
1-(Trimethylsilyl)-ethanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
Dichte
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5(6)7(2,3)4/h1-4H3
InChIKey
REDWSDBFBCDPNI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?