Wichtige Dokumente
235733
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan
97%
Synonym(e):
1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, Bis(dimethylsilyl)ether, Bis(dimethylsilyl)oxide, Tetramethyldisiloxane
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.370 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
Dichte
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[SiH](C)O[SiH](C)C
InChI
1S/C4H14OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,1-4H3
InChIKey
NVYQDQZEMGUESH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- A reactant to synthesize mono-functionalized siloxane derivatives via hydrosilylation reaction.
- A reducing agent to synthesize alkyl halides from aldehydes.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
14.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-9.99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?