Wichtige Dokumente
359505
7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-en
98%
Synonym(e):
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-1-methyl-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidin, MTBD
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.537 (lit.)
bp
75-79 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN1CCCN2CCCN=C12
InChI
1S/C8H15N3/c1-10-5-3-7-11-6-2-4-9-8(10)11/h2-7H2,1H3
InChIKey
OEBXWWBYZJNKRK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
359505-1ML | 4061838053848 |
359505-5ML | 4061831813272 |