Wichtige Dokumente
337951
Quercetin Hydrat
≥95%
Synonym(e):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Löslichkeit
DMSO: slightly soluble
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
[H]O[H].Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,16-19,21H;1H2
InChIKey
OKXFBEYCJRMINR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
337951-25G | 4061835052301 |
337951-100G | 4061835052295 |
337951-5KG |