306010
3,5-Difluornitrobenzol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.499 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17 °C (lit.)
Dichte
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)9(10)11/h1-3H
InChIKey
AUQBBDWDLJSKMI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter