Merck
295981
Sigma-Aldrich
Diazald®-N-methyl-13C-N-methyl-d3
99 atom % D
Synonym(e):
N-Methyl-13C-d3-N-nitroso-p-toluolsulfonamid
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4SO2N(13CD3)NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
62 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])N(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2+1D3
InChIKey
FFKZOUIEAHOBHW-JVXUGDAPSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Rechtliche Hinweise
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemische Berichte, 106, 1765-1765 (1973)