Merck
295175
Sigma-Aldrich
Chlortrifluormethan
≥99%
Synonym(e):
CFC-13
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CClF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.46
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99%
SMILES String
FC(F)(F)Cl
InChI
1S/CClF3/c2-1(3,4)5
InChIKey
AFYPFACVUDMOHA-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Packaged in lecture bottle
Empfohlene Produkte
Brass control valve Z146943 or either of brass regulators Z146706 and Z146714 is recommended.
Piktogramme
Gas cylinderExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)