Merck
34125
Sigma-Aldrich
Dibromdifluormethan
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
Difluordibrommethan, Kohlenstoffdibromiddifluorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CBr2F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.82
Beilstein:
1732515
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
7.24 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
12.79 psi ( 20 °C)
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
n20/D 1.398
bp
22-23 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−142-−141 °C (lit.)
Dichte
2.297 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(Br)Br
InChI
1S/CBr2F2/c2-1(3,4)5
InChIKey
AZSZCFSOHXEJQE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die Photolyseprodukte von Dibromdifluormethan wurden mittels Matrixisolations-Infrarot- und UV/VIS-Spektroskopie charakterisiert. Die Radikaladdition von Dibromdifluormethan mit Fluorolefinen wurde beschrieben. Dibromdifluormethan reagiert mit Kohlenwasserstoffolefinen, um 1,3-Dibrom-1,1-difluoralken zu erzeugen. Die durch Sulfinatodehalogenierungsreagens geförderte Additionsreaktion von Difluordibrommethan mit Alkenen, Alkinen und zyklischen Enolethern wurde beschrieben.
Anwendung
  • Synthese von 3-Fluoropyrazolen mittels photoinduzierter radikalisch-polarer Crossover-Cyclisierung: Diese Studie unterstreicht die Verwendung von Dibromdifluormethan (CF2B2) für die Synthese wertvoller difluorierter und monofluorierter Verbindungen durch einen neuartigen photoinduzierten Cyclizierungsprozess (MA Reed, ND Patil, Synfacts, 2023).
Sonstige Hinweise
Reagens für die Wittig-Olefinierung von Carbonylverbindungen zu Difluormethylen- und Fluormethylenderivaten; Vorläufer von Difluorcarben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
S. Hayaski et al.
Chemistry Letters (Jpn), 983-983 (1979)
Addition reactions of dibromodifluoromethane promoted by sulfinatodehalogenation reagents.
Wu F-H, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 80(2), 91-94 (1996)
Lisa George et al.
The Journal of chemical physics, 132(8), 084503-084503 (2010-03-03)
The photolysis products of dibromodifluoromethane (CF(2)Br(2)) were characterized by matrix isolation infrared and UV/Visible spectroscopy, supported by ab initio calculations. Photolysis at wavelengths of 240 and 266 nm of CF(2)Br(2):Ar samples (approximately 1:5000) held at approximately 5 K yielded iso-CF(2)Br(2)
H.P. Fritz et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 86, 1375-1375 (1981)
Free Radical Additions Involving Fluorine Compounds. I. The Addition of Dibromodifluoromethane to Hydrocarbon Olefins.
Tarrant P and Lovelace AM.
Journal of the American Chemical Society, 76(13), 3466-3468 (1954)