Merck
281077
Sigma-Aldrich
Trimethyloxonium-tetrafluoroborat
95%
Synonym(e):
Trimethyloxoniumtetrafluoroborat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3O(BF4)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.91
Beilstein:
3597303
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[O+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9O.BF4/c1-4(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q+1;-1
InChIKey
CZVZBKHWOFJNCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Trimethyloxoniumtetrafluorborat kann als Methylierungsmittel für die Methylierung von funktionellen Hydroxy-/Carboxylgruppen eingesetzt werden. Es kann polyfunktionelle Carbonsäuren methylieren. Es kann auch als Katalysator für die Polymerisation von zyklischen Sulfiden und Ethern eingesetzt werden.
Anwendung
Reagenz für die Methylierung von Hydroxylgruppen, die kürzlich in einer komplexen, mehrstufigen Synthese verwendet wurden, die auf Spirastrellolid, ein marines Naturprodukt, ausgerichtet ist.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Toward the total synthesis of spirastrellolide A. Part 2: Conquest of the northern hemisphere.
Alois Fürstner et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(33), 5510-5515 (2006-08-15)
H M Liebich et al.
Journal of chromatography. A, 843(1-2), 237-245 (1999-07-10)
Trimethyloxonium tetrafluoroborate (TMO) is applied as derivatising reagent to transform urinary organic acids into their methyl esters. The method is suggested as an alternative to the use of diazomethane which is carcinogenic and explosive. In contrast to other methods avoiding
Marco Pacenti et al.
Biomedical chromatography : BMC, 22(10), 1155-1163 (2008-05-29)
A method for the determination of the organic acids directly in the urine employing derivatization with trimethyloxonium tetrafluoroborate as a methylating agent and sequential extraction by head space and direct immersion/solid phase microextraction is reported. Furoic acid, hippuric acid, methylhippuric
S Chericoni et al.
Journal of analytical toxicology, 35(4), 193-198 (2011-04-26)
The present work describes the validation of a novel aqueous in situ derivatization procedure with trimethyloxonium tetrafluoroborate (TMO) as methylating agent for the simultaneous, quantitative analysis of Δ(9)-tetrahydrocannabinol (THC) and 11-nor-Δ(9)-tetrahydrocannabinol carboxylic acid (THC-COOH) in human urine. The derivatizing agent
H M Liebich et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 713(2), 427-432 (1998-09-24)
We developed a new sample preparation method for profiling organic acids in urine by GC or GC-MS. The method includes derivatisation of the organic acids directly in the aqueous urine using trimethyloxonium tetrafluoroborate as a methylating agent, extraction of the