Merck
263567
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(trimethylsilyl)butadiin
98%, stable crystalline form of butadiyne
Synonym(e):
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiin, BTMSBD
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiC≡CC≡CSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.42
Beilstein:
1758268
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
111-113 °C (lit.)
Dichte
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)C#CC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2,3)9-7-8-10-12(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
LBNVCJHJRYJVPK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1,4-Bis(trimethylsilyl)butadiyne can be used as a reagent to prepare:
  • 1,1,3,4-Tetrasilyl-substituted 1,3-butadienes or 1,1,3,4-tetrasilyl-substituted 1,2-butadienes by hydrosilylation reaction using various hydridosilanes and catalysts.
  • Glycosylated oligo(ethynylene)s using the Negishi reaction.
  • (±) Falcarinol, a polyacetylene class of fatty alcohol.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)