Merck
197343
Sigma-Aldrich
Methyllithium -Lösung
1.6 M in diethyl ether
Synonym(e):
Lithiummethanid, MeLi
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH3Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
21.98
Beilstein:
3587162
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
3 (vs air)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Zusammensetzung
halide, ~0.05 M
Konzentration
1.6 M in diethyl ether
Dichte
0.732 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li]C
InChI
1S/CH3.Li/h1H3;
InChIKey
DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyllithium ist ein lithiumorganisches Reagens, das vor allem zur Deprotonierung und als Quelle von Methylanionen dient. Es ist eine starke Base und ein starkes Nukleophil.
Anwendung
Methyllithium-Lösung (1,6 M in Diethylether) wurde für die asymmetrische allylische Alkylierung (AAA) von allylischen Elektrophilen in Gegenwart eines chiralen Kupferkatalysators verwendet. Dieses Protokoll führt zur Bildung von C-C-Bindungen der tertiären und quartären Stereozentren mit hoher Enantioselektivität. Es kann auch für die Synthese von (−)-Salsolidin durch Reaktion mit 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin in Gegenwart von (−)-Spartein als chiralem Liganden eingesetzt werden.
Verpackung
Die 25-ml-Sure/Seal-Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kiran Kumar Solingapuram Sai et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 129, 57-61 (2017-08-15)
We automated radiochemical synthesis of 1-[
Enantioselective addition of organolithium reagents to 3, 4-dihydroisoquinoline in the presence of (?)-sparteine as an external ligand. Application for the synthesis of isoquinoline alkaloids.
Chrzanowska M
Tetrahedron Asymmetry, 12(10), 1435-1440 (2001)
A Simplified Approach with 3D Visuals
Vasishta Bhatt
Essentials of Coordination Chemistry: A Simplified Approach with 3D Visuals, 183-183 (2015)
Mingyang Zhang et al.
Macromolecular rapid communications, 41(18), e2000323-e2000323 (2020-08-11)
Carbon monoxide (CO) has emerged as a potential therapeutic agent for the treatment of many diseases. However, the therapeutic outcome is highly dependent on the dosages and administration sites. Hence, there is mounting interest in the development of CO-releasing materials
Cu-catalyzed enantioselective allylic alkylation with organolithium reagents.
Hornillos V, et al.
Nature Protocols, 12(3), 493-493 (2017)
Artikel
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
197343-18L-C4061837880377
197343-20L
197343-250ML
197343-4X25ML4061838762450
197343-500ML
197343-800ML4061838762467
197343-50ML4061837880438
197343-100ML4061838762436
197343-10KG
197343-18L
197343-1L4061837880384
197343-4X100ML4061838762443
197343-4X10ML
197343-8L4061837880445