Wichtige Dokumente
236284
2-Nitroanisol
≥99%
Synonym(e):
1-Methoxy-2-nitrobenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.561 (lit.)
bp
273 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
9-12 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Dichte
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
COc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
CFBYEGUGFPZCNF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?