Wichtige Dokumente
235253
(Diethylamino)schwefeltrifluorid
95%
Synonym(e):
DAST
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
bp
30-32 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC)S(F)(F)F
InChI
1S/C4H10F3NS/c1-3-8(4-2)9(5,6)7/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Fluorierungsmittel: Reaktion mit Alkoholen und Carbonylverbindungen, Bericht
- Bericht über nucleophile Fluorierung.
- Katalysator für die Friedel-Crafts-Allylierung unter Verwendung von tertiären Cyclopropylsilylethern und die Umlagerung von homoallylischen Alkoholen in ungesättigte Aldehyde.
- Die frühe Einführung einer Fluormethylgruppe stabilisiert das Epoxid während der weiteren Verarbeitung in der Synthese von 26-Fluor-Epothilon.
- Fluorierungsmittel für eine Vielzahl von Verbindungen wie Thioether, Alkenole und Cyanhydrine.
- Reagens für gem-Difluorierung von Ketopipecolinsäuren.
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-react. D - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
73.4 °F
Flammpunkt (°C)
23 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?