Merck
227188
Sigma-Aldrich
Silbernitrit
99%
Synonym(e):
Silver(I) nitrite
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
AgNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.87
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99%
Form:
powder
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
140 °C (lit.)
Dichte
4.453 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ag+].[O-]N=O
InChI
1S/Ag.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
InChIKey
KKKDGYXNGYJJRX-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.