Wichtige Dokumente
212806
Diethylaluminiumchlorid -Lösung
1.0 M in hexanes
Synonym(e):
Chlorodiethylaluminum, Dichlorotetraethyldialuminium, Diethylaluminum monochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in hexanes
Dichte
0.711 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
InChIKey
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- As a Lewis acid for the synthesis of Lewis acid-base bifunctional asymmetric catalysts for cyanosilylation of aldehydes and in Strecker reaction.
- For the synthesis of precursors for lanthanide/aluminum catalysts for diene polymerization.
- As a co-initiator in the cationic polymerization of isobutylene.
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F
Flammpunkt (°C)
-22 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?