Merck
252662
Sigma-Aldrich
Triethylaluminium -Lösung
1.0 M in hexanes
Synonym(e):
Aluminumtriethanid
About This Item
Lineare Formel:
Al(C2H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.16
Beilstein:
3587229
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in hexanes
Dichte
0.692 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
InChIKey
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Triethylaluminium-Lösung kann verwendet werden:
  • Als Reagenz bei der Alumino-Mannich-Reaktion, wo es mit Iminiumion-Substraten reagiert, für welche die entsprechende Petasis-Reaktion nicht erfolgreich ist.
  • Bei der Synthese von makrozyklischen binukleären Aluminiumkomplexen mit effizienter Wirkung hinsichtlich der Ringöffnungs-Polymerisation von ε-Caprolacton.
  • Zur Förderung der Claisen-Umlagerung von Allylvinylether-Derivaten und dem gleichzeitigen Transfer der Ethylgruppe zu aldehydischem Kohlenstoff.
  • Als Reagenz für die Kupfer-katalysierte asymmetrische Konjugatzugabe von Alkenyl- und Alkylalanen zu α,β-ungesättigten Lactamen.
  • Als Vorläufer für die Synthese von Diethylaluminiumcyanid, das als Hydrocyanierungsreagenz verwendet wird.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hydrocyanation. IV. New hydrocyanation methods using hydrogen cyanide and an alkylaluminum, and an alkylaluminum cyanide.
Nagata W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(13), 4635-4643 (1972)
An Alumino?Mannich Reaction of Organoaluminum Reagents, Silylated Amines, and Aldehydes.
Tarasewicz A, et al.
Chemistry?A European Journal, 24(23), 6071-6074 (2018)
Binuclear aluminum complexes with amine?imine type ligands derived from 1, 3-benzenedialdehyde: synthesis, structures and their catalytic properties in ring-opening polymerization.
Wu C, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 69(6), 1066-1075 (2016)
Copper-Catalyzed Asymmetric Conjugate Addition of Alkenyl-and Alkylalanes to ?, ?-Unsaturated Lactams.
Cottet P, et al.
Organic Letters, 15(4), 828-831 (2013)
Aliphatic Claisen rearrangement promoted by organoaluminium reagents.
Takai K, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 57(2), 446-451 (1984)