Merck
259527
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethan
anhydrous, 99.5%, inhibitor-free
Synonym(e):
DME, mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylenglycoldimethylether, Monoglyme
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCH2CH2OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.12
Beilstein:
1209237
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
85 °C (lit.)
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.1 (20 °C, vs air)
Dampfdruck
48 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
396 °F
Expl.-Gr.
10.4 %
Verunreinigungen
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
pH-Wert
7
bp
85 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−58 °C (lit.)
Dichte
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1,2-Dimethoxyethan kann in den folgenden Prozessen als Lösungsmittel verwendet werden:
  • Synthese zyklischer Amine aus Aminoalkoholen mittels direkter Cyclodehydratisierung.
  • Stereoselektive Synthese von trans-1,2-disubstituierten Alkenen aus 1-Phenyl-1H-tetrazol-5-yl sulfonen und Aldehyden in Gegenwart von Kalium- oder Natriumhexamethyldisilazid.
  • Synthese von Adamantylideneadamantan aus 2-Adamantanon mittels reduktiver Kopplung.
Verpackung
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
41.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
One-Pot Preparation of Cyclic Amines from Amino Alcohols
Xu F and Simmons B
Organic Syntheses, 90, 251-251 (2013)
Algal oil extraction from wet biomass of Botryococcus braunii by 1, 2-dimethoxyethane.
Liu CZ, et al.
Applied Energy, 102, 971-974 (2013)
A stereoselective synthesis of trans-1, 2-disubstituted alkenes based on the condensation of aldehydes with metallated 1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl sulfones
Blakemore PR, et al
Synlett, 1998(01), 26-28 (1998)
Reductive Coupling of Carbonyls to Alkenes: Adamantylideneadamantane
Fleming MP & McMurry JE
Organic Syntheses, 60, 113-113 (1981)
NMR Chemical Shifts of Common Laboratory Solvents as Trace Impurities.
Hugo E. Gottlieb et al.
The Journal of organic chemistry, 62(21), 7512-7515 (2001-10-24)
Artikel
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.