Wichtige Dokumente
208337
Magnesiumchlorid
powder, <200 μm
Synonym(e):
Magnogene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Form
powder
Konzentration
24.9-26.2% Mg (EDTA titration)
Verunreinigungen
<5%
Partikelgröße
<200 μm
mp (Schmelzpunkt)
714 °C (lit.)
Dichte
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
208337-5KG | 4061838145338 |
208337-100G | 4061838252487 |
208337-1KG | 4061838252494 |