Wichtige Dokumente
449172
Magnesiumchlorid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Magnogene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Produktlinie
AnhydroBeads™
Assay
99.99% trace metals basis
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
714 °C (lit.)
Dichte
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
449172-10G | 4061832316994 |
449172-50G | 4061838139917 |