Merck
191531
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzylchlorid
99%
Synonym(e):
1-Chlormethyl-4-tert-butylbenzol, 4-(tert-Butyl)-α-chlortoluol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CC6H4CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.69
Beilstein:
471673
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.521 (lit.)
bp
101-105 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C11H15Cl/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
InChIKey
WAXIFMGAKWIFDQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
4-tert-Butylbenzyl chloride has been used to control molecular weight and prevent microgel formation during polymerization reaction.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A comparison of 1, 4-bis (halomethyl) benzenes as monomers for the modified Gilch route to poly [2-methoxy-5-(2'-ethylhexyloxy)-p-phenylenevinylene].
Sanford EM, et al.
CRC Handbook of Thermoelectronics, 23, 2347-2348 (1999)